MAG BIND PARTICLES LC 1 * 5 mL
Katalognr. MBPLC-05
Anbieter: OMEGA BIO-TEK
Frequently Bought Together
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Anbieter: Corning
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
Pipettierhelfer, PIPETBOY acu 2
Anbieter: Integra
VWR®, Mikroskop-Objektträger
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Anbieter: VWR Collection
DNA AWAY® Dekontaminationslösung
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Anbieter: VWR Collection
Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Anbieter: Biotium
VWR®, Petrischalen, PS
Anbieter: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Anbieter: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Anbieter: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Anbieter: HENKE SASS WOLF
Eppendorf® Protein LoBind® Microcentrifuge Tubes
Anbieter: EPPENDORF