MAG BIND PARTICLES HDQ 1 * 50 mL
Catalog # MBPHDQ-50
Supplier: OMEGA BIO-TEK
Frequently Bought Together
VWR®, Mikroskop-Objektträger
Supplier: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Supplier: VWR Collection
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Supplier: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Supplier: Corning
VWR® Kühlpackungen
Supplier: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Supplier: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, High Performance, Flat or Plug Cap, PP
Supplier: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Supplier: VWR Collection
Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Supplier: Biotium
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Supplier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Supplier: HENKE SASS WOLF