Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL | Avantor

Schwefelsäure 50%, TECHNICAL

Kunststoffbehälter, 25 L
Katalognr. 20696.460
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL
Katalognr. 20696.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL

Kunststoffbehälter, 25 L

CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
SFr. 366.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  • Siedepunkt:>100 °C (1013 hPa)
  • Dichte:1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-639-5
  • UN:2796
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay:
    Min. 50 %

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffbehälter
  • VE:
    25 L

Technische Daten