Thermal transfer printer labels, type B-449
Removable printer labels, B-449, THT-18-449-3, PP, Acryl, Thermal transfer, Weiß, i5100, 76×25 mm, 3000 labels/roll
BRDY067112
: Brady
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
- Druckermodell:i5100
- Printing method:Thermal transfer
- Typ:B-449
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Removable printer labels
- Abmessungen:76×25 mm
- Material:PP
- Seq:05
- Modell:THT-18-449-3
- Verpackt:3000 labels/roll
- Klebstoff:Acryl
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.