AuftragsverfolgungKontakt
Yeast Extract Agar
Yeast Extract Agar
Yeast extract agar, 20 ml, Tube, 1
Katalognr. LIOF34074
Anbieter:   LIOFILCHEM
Yeast Extract Agar
Katalognr. LIOF34074
Anbieter:  LIOFILCHEM
CAS Nummer:  
Yeast Extract Agar
Yeast extract agar, 20 ml, Tube, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 78.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Medium for microorganisms enumeration in water.
Certifications: ISO6222 certified.
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Tube
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Yeast extract agar
  • Volumen:
    20 ml
Technische Daten