Pulverprobenehmer, U-D Master
Spitze für U-D Kernprobenehmer, Edelstahl 316L, 1,8 ml
Katalognr. SAMP1500W-18
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Der U-D-Pulverprobenehmer wurde für genaue Einzeldosisproben (kleines Volumen) entwickelt.
- Schnelle und einfache genaue Einzeldosisprobenentnahme
- Mit demselben Probenehmer können unterschiedliche Volumina entnommen werden
- Wechseln Sie einfach die Spitze für ein anderes Volumen
Entwickelt für die Verwendung mit frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Technische Daten
- Volumen:1,8 ml
- Bezeichnung:Spitze für U-D Kernprobenehmer
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:13