AuftragsverfolgungKontakt
Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP | Avantor
Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
, L 250, 4...80 °C, ±0,1 °C, 0,4 kW, 0,25; 0,13 kW, 0,3 l, 261×368×312 mm
Katalognr. LAUDL002017
Anbieter:   LAUDA
Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
Katalognr. LAUDL002017
Anbieter:  LAUDA
Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
, L 250, 4...80 °C, ±0,1 °C, 0,4 kW, 0,25; 0,13 kW, 0,3 l, 261×368×312 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die LOOP-Produktreihe umfasst zwei thermoelektrische Umwälzthermostate zur externen Temperaturregelung.
  • Kompakte und leichte Einheiten
  • Kältemittelfreie Temperaturregelung mit Peltier-Technologie
  • Leistungsgeregelter Ventilator
  • 3-Tasten-Bedienung mit OLED-Display
  • Heiz- und Kühlfunktion über dieselben Komponenten
  • Spannung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
  • Serienmäßige RS 232-Schnittstelle
Die Temperaturregelung erfolgt über einen Stromfluss mittels Halbleiterrelais. Sowohl Heizen als auch Kühlen lassen sich durch einfache Umkehr der Stromflussrichtung auf kleinem Raum realisieren. Der Schwerpunkt liegt auf Anwendungen, die eine konstante Temperatur bei geringem Leistungsbedarf erfordern. Beide Gerätetypen zeichnen sich durch einen außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad im Teillastbetrieb aus.
Maximale Pumpleistungen:
L 100/L 250: 2,6 L/min, 800 mbar
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Im Lieferumfang sind zwei Schnellkupplungen (1/4") zum Pumpenanschluss als Zubehör enthalten.
Achtung! Bitte beachten: Kühlleistung bei 20 und 10 °C
Technische Daten
  • Heizleistung:
    0,4 kW
  • Temperaturbereich:
    4...80 °C
  • Kapazität:
    0,3 l
  • Seq:
    013
  • B×T×H:
    261×368×312 mm
  • Kühl-Leistung:
    0,25; 0,13 kW
  • Temp.-Konst.:
    ±0,1 °C
  • Typ:
    L 250
  • Cat. No.:
    LAUDL002017