AuftragsverfolgungKontakt
Bromphenolblau ACS | Avantor
Bromphenolblau ACS
Katalognr. GENORC-114
Anbieter:   G-Biosciences
Bromphenolblau ACS
Katalognr. GENORC-114
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  115-39-9
Bromphenolblau ACS
CAS Nummer:  115-39-9
Preis
SFr. 1’530.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS Nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005875
  • Molekulargewicht:669.97 g/mol
  • Merck-Index:13,01429
  • Schmelzender Platingehalt:273 °C
  • Dichte:1 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-086-2