AuftragsverfolgungKontakt
Stirring paddles
Stirring paddle, with solid blade, 1000 mm, 250×125 mm
Katalognr. SAMPA344-1000
Anbieter:   Sampling Systems
Stirring paddles
Katalognr. SAMPA344-1000
Anbieter:  Sampling Systems
Stirring paddles
Stirring paddles
Stirring paddle, with solid blade, 1000 mm, 250×125 mm
Preis
SFr. 195.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These paddles are ideal for use when producing liquids and suspensions. Stirrers are made from 316 stainless steel
  • Robust construction
  • Crevice free
  • Satin finish
  • BSE/TSE free
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Stirring paddle, with solid blade
  • Länge:
    1000 mm
  • Seq:
    01
  • Klinge L×B:
    250×125 mm