Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Kalibrierzertifikat für Temperaturen inklusive 9 Messpunkte bei einer vorgegebenen Prüftemperatur, CB 60, CB 160, CB 220
Katalognr. BIND8012-1550
Anbieter:   Binder
Zubehör
Katalognr. BIND8012-1550
Anbieter:  Binder
Zubehör
Zubehör
Kalibrierzertifikat für Temperaturen inklusive 9 Messpunkte bei einer vorgegebenen Prüftemperatur, CB 60, CB 160, CB 220
Preis
SFr. 1’190.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Kalibrierzertifikat für Temperaturen inklusive 9 Messpunkte bei einer vorgegebenen Prüftemperatur
  • Seq:
    13
  • Für:
    CB 60, CB 160, CB 220