Combined density and refractometry standards
1-bromonaphthalene, 9 ml, 1,658, 1
Anbieter: Mettler - Toledo
Combined density and refractometry standards
Katalognr. METT51338014
Anbieter: Mettler - Toledo
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
These combined reference standards are intended to reduce uncertainty, eliminate time-consuming and error prone sample transfer and facilitate fully automatic performance verification.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1
- Bezeichnung:1-bromonaphthalene, 9 ml
- Brechungsindex:1,658
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..