Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schalen | Avantor

Schalen

Rectangular, 251 ml, - mm, 103×129×34 mm
Katalognr. ALCN240251
Anbieter:   Novelis
Schalen
Katalognr. ALCN240251
Anbieter:  Novelis
Schalen
Schalen

Rectangular, 251 ml, - mm, 103×129×34 mm

Preis
SFr. 1’420.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.200 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

  • Ölfrei
  • Wiederverwertbar

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    251 ml
  • Bezeichnung:
    Rectangular
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    103×129×34 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.