AuftragsverfolgungKontakt
Kegelschliffstopfen
Kegelschliffstopfen
24/29, Amber glass
Catalog # BRND144676
Supplier:   Brand
Kegelschliffstopfen
Catalog # BRND144676
Supplier:  Brand
Kegelschliffstopfen
Kegelschliffstopfen
24/29, Amber glass
Price
SFr. 10.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®.Hohl, mit Abtropfspitze und Sechskantgriffscheibe.
Certifications: DIN 12252.
Documents
Specifications
  • NS:
    24/29
  • Typ:
    Amber glass
  • Seq:
    19