Kegelschliffstopfen
14/23, Amber glass
Katalognr. BRND144673
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®.Hohl, mit Abtropfspitze und Sechskantgriffscheibe.
Zertifizierung: DIN 12252.
Dokumente
BRND144635_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- NS:14/23
- Typ:Amber glass
- Seq:14