AuftragsverfolgungKontakt
Kegelschliffstopfen | Avantor
Kegelschliffstopfen
10/19, Amber glass
Katalognr. BRND144671
Anbieter:   Brand
Kegelschliffstopfen
Katalognr. BRND144671
Anbieter:  Brand
Kegelschliffstopfen
Kegelschliffstopfen
10/19, Amber glass
Preis
SFr. 8.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®.Hohl, mit Abtropfspitze und Sechskantgriffscheibe.
Zertifizierung: DIN 12252.
Dokumente
Technische Daten
  • NS:
    10/19
  • Typ:
    Amber glass
  • Seq:
    12