AuftragsverfolgungKontakt
Standard hydrometers | Avantor
Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M50, 0,650 - 0,700 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Katalognr. ALLA3500MC06520BEU
Anbieter:   Alla France
Standard hydrometers
Katalognr. ALLA3500MC06520BEU
Anbieter:  Alla France
Standard hydrometers
Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M50, 0,650 - 0,700 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Preis
SFr. 425.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature of 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Zertifizierung: NF, ISO, BS and DIN.
Lieferinformationen: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Traceable calibration certificate
  • Länge:
    270 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Modell:
    M50
  • Messbereich:
    0,650 - 0,700 g/ml