Stehhilfe, FIN
Der Sitz besteht aus Soft-Touch PU-Schaum. Nahezu jeder Mitarbeiter muss längere Zeit im Stehen arbeiten. Doch langes Stehen setzt den menschlichen Körper erheblichen Belastungen aus und ist verantwortlich für eine Reihe von Beschwerden rund um Herz, Kreislauf und Bewegungsapparat.
- Komfortabel: extrabreiter Komfortsitz
- Stabiler Fuß und robuste Säule aus Aluminium mit 4-Grad-Neigung sorgen für vollständige Stabilität während der Bewegung und fördern die gesunde, aktive Arbeitshaltung
- Flexibilität und Freiheit: der Sitz ist um 20 Grad nach links und nach rechts schwenkbar
- Einfache Anpassung per Griff unter dem Sitz
- Raumsparendes Design
- Leicht und einfach zu bewegen
: Entspricht DIN 68 877 Deutsches GS-Prüfzeichen „geprüfte Sicherheit“.
Bestätigt durch Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
Entspricht EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001
Mit einem ANSI/BIFMA X5.1-zertifizierten Prüfbericht 21207935_001 von TÜV Rheinland
- Bezeichnung:Stehhilfe, grauer Sitz und Rahmen brillant-silber aus gestrahltem Aluminium, 8 kg, Sitzabmessungen: 450×150×620/850 mm
- Höhe:620 - 850 mm
- Seq:06
- Fußform:Gleiter, wechselbar
- Mit:Säule mit Gasfeder