ContactUsLinkComponent
Universal-Messumformer für den Anschluss von 2 digitalen IQ-Sensoren, mit MODBUS-Anschluss, 3 x Relais (D-SUB Steckverbindung ADA/D-SUB 902 888 bitte separat bestellen) 1 * 1 ST
Katalognr. WTWO472112
Anbieter:  WTW ONLINE
Universal-Messumformer für den Anschluss von 2 digitalen IQ-Sensoren, mit MODBUS-Anschluss, 3 x Relais (D-SUB Steckverbindung ADA/D-SUB 902 888 bitte separat bestellen) 1 * 1 ST
Katalognr. WTWO472112
Anbieter:  WTW ONLINE
Frequently Bought Together