Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Karton | Avantor

Kryoboxen, Karton

13×13, Grau, 8 mm, 130×130×25 mm
Katalognr. NEOL2-2886
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen, Karton
Katalognr. NEOL2-2886
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen, Karton

13×13, Grau, 8 mm, 130×130×25 mm

Preis
SFr. 43.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These cryoboxes are made of cryo resistant and impregnated cardboard.

  • Pop-up lid without labelling field

For storage of cryovials.

Technische Daten
  • Fächer:
    13×13
  • Für Röhrchen Ø:
    8 mm
  • Außen B×T×H:
    130×130×25 mm
  • Farbe:
    Grau
  • Seq:
    12
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..