Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Kryoboxen, Karton

12×12, Grau, 8,5 mm, 130×130×30 mm
Katalognr. NEOL2-2885
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen, Karton
Katalognr. NEOL2-2885
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen, Karton

12×12, Grau, 8,5 mm, 130×130×30 mm

Preis
SFr. 28.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These cryoboxes are made of cryo resistant and impregnated cardboard.

  • Pop-up lid without labelling field

For storage of cryovials.

Technische Daten
  • Fächer:
    12×12
  • Für Röhrchen Ø:
    8,5 mm
  • Außen B×T×H:
    130×130×30 mm
  • Farbe:
    Grau
  • Seq:
    11