Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Karton

Kryoboxen, Karton

10×10, Grau, 10,5 mm, 130×130×30 mm
Katalognr. NEOL2-2884
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen, Karton
Katalognr. NEOL2-2884
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen, Karton

10×10, Grau, 10,5 mm, 130×130×30 mm

Preis
SFr. 28.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

These cryoboxes are made of cryo resistant and impregnated cardboard.

  • Pop-up lid without labelling field

For storage of cryovials.

Technische Daten
  • Fächer:
    10×10
  • Für Röhrchen Ø:
    10,5 mm
  • Außen B×T×H:
    130×130×30 mm
  • Farbe:
    Grau
  • Seq:
    10
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.