Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Kryoboxen, Karton

5×5, Grau, 23 mm, 130×130×30 mm
  NEOL2-2880
 :   NEOLAB
Kryoboxen, Karton
  NEOL2-2880
 :  NEOLAB
Kryoboxen, Karton

5×5, Grau, 23 mm, 130×130×30 mm

 
SFr. 28.90
   
1 * 1 ST
 

These cryoboxes are made of cryo resistant and impregnated cardboard.

  • Pop-up lid without labelling field

For storage of cryovials.

 
  • Fächer:
    5×5
  • Für Röhrchen Ø:
    23 mm
  • Außen B×T×H:
    130×130×30 mm
  • Farbe:
    Grau
  • Seq:
    06