AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Karton | Avantor
Kryoboxen, Karton
Grün, 133×133×50 mm
Katalognr. NEOL2-2674
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen, Karton
Katalognr. NEOL2-2674
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen, Karton
Grün, 133×133×50 mm
Preis
SFr. 5.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cryoboxes are made of cryo resistant and impregnated cardboard.
  • Pop-up lid without labelling field
For storage of cryovials.
Technische Daten
  • Außen B×T×H:
    133×133×50 mm
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    04