AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen
Kryoboxen
5×10, Pink
Katalognr. NEOL2-1942
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen
Katalognr. NEOL2-1942
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen
Kryoboxen
5×10, Pink
Preis
SFr. 10.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PP, coloured.
  • Tight-closing hinged lid
  • Autoclavable at 121 °C
  • Good chemical resistance
Stackable storage boxes with 5×10 compartments accommodate vials up to 12 mm Ø with a max. height of 46 mm, such as HPLC vials, cryogenic vials, 1,5 and 2,0 ml microcentrifuge tubes.
Technische Daten
  • Fächer:
    5×10
  • Farbe:
    Pink
  • Seq:
    02