[EN]Refractive Index20C 1.46768 Solvent 1 * 15 mL
Katalognr. REGERI0146
Anbieter: REAGECON
Frequently Bought Together
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® Z
Anbieter: Dr. Weigert
Kaliumdihydrogenphosphat, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Anbieter: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
Quercetin dihydrate 97%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific