AuftragsverfolgungKontakt
Knitted caps, B013
Knitted caps, Dunkelblau
Katalognr. PRTWB013NAR
Anbieter:   Portwest
Knitted caps, B013
Katalognr. PRTWB013NAR
Anbieter:  Portwest
Knitted caps, B013
Knitted caps, B013
Knitted caps, Dunkelblau
Preis
SFr. 7.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
  • Insulatex™ lining ensures that the wearer remains warm
  • Available in a choice of colours
Technische Daten
  • Typ:
    Knitted caps
  • Farbe:
    Dunkelblau
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    PRTWB013NAR
  • Modell:
    B013
  • Stoff:
    100% acrylic knit with Insulatex™ lining
  • Riskobereich:
    Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Outdoor
  • Geschlecht:
    Unisex