Caps for jars
Weiß, HDPE, Jar, 100 ml
Katalognr. RIXI8-4120-45
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
Slip lids are made of white HDPE.
Technische Daten
- Für:Jar, 100 ml
- Farbe:Weiß
- Material:HDPE
- Seq:02
Slip lids are made of white HDPE.