AuftragsverfolgungKontakt
Filtergerät, DURAN® | Avantor
Filtergerät, DURAN®
Komplett mit 2000-ml-Filterflasche, 500-ml-Filterkopf, PTFE-Einsatz und Klemme
Katalognr. SCOT257106304
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filtergerät, DURAN®
Katalognr. SCOT257106304
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filtergerät, DURAN®
Filtergerät, DURAN®
Komplett mit 2000-ml-Filterflasche, 500-ml-Filterkopf, PTFE-Einsatz und Klemme
Preis
SFr. 1’000.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filtrationsapparat mit Einheit aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3.3, PTFE-Einsatz und eloxiertem Aluminiumklemme.
  • Skalierter Trichter
  • Für alle Komponenten sind Ersatzteile erhältlich
Typische Anwendungen: Grob- und Feinstfiltration, Filtration von HPLC-Medien, Rückstandsanalyse. Zur Filtration können Filterpapier, Membranfilter (47 mm) oder Glasfilter verwendet werden.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Komplett mit 2000-ml-Filterflasche, 500-ml-Filterkopf, PTFE-Einsatz und Klemme
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOT290763609
    Klemme, Aluminium eloxiert
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 173.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOT247224401
    Trichter mit 500 ml-Skala
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 241.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOT242026306
    Saugflaschen, 2000 ml, NS 45/40
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 256.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ext.Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 201-2101
    Schlauchanschluss, gerade, mit Silikondichtung (VMQ)
    PP
    8.6 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Gewinde
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 201-1921
    Schraubverschluss mit Öffnung, Höhe: 28 mm, Bohrung: 34 mm
    GL 14
    Rot
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOT294001207
    Adapter, PTFE, NS 45/40 - GL45
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 185.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOT243173203
    Kopf, NS 45/40
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOT247223602
    Trichter mit 250 ml-Skala
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 213.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOT242025404
    Saugflaschen, 1000 ml, NS 45/40
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 107.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOT294002803
    Adapterscheibe, PTFE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 142.00