Gesichtsschutzschirm
Gesichtsschutzschirm, mit Helmadapter, Unbeschichtet, Polycarbonat
Katalognr. UVEX9726.014
Anbieter: UVEX
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Visiere aus Polycarbonat bzw. Celluloseacetat können mittels längenverstellbarer Adapterschiene an Helme befestigt werden und sind in drei Stufen arretierbar.
- Robustes Visier mit speziell entwickeltem Adapter zur Montage an die seitlichen Helm-Slots
- Extrem leichtes Kunststoff-Design
- Materialstärke: 1 mm
: Die Visiere weden mit Adapter, jedoch ohne Helm geliefert. Die Visiere sind mit den Schutzhelmen uvex airwing kompatibel.
Technische Daten
- Typ:Unbeschichtet
- Bezeichnung:Gesichtsschutzschirm, mit Helmadapter
- Material:Polycarbonat
- Seq:02
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.FarbeBezeichnungVerfügbarkeitPreis