AuftragsverfolgungKontakt
Bailers | Avantor
Bailers
Edelstahl 316, 4000 ml, 415 mm, 270 mm
Katalognr. SAMPA296-4
Anbieter:   Sampling Systems
Bailers
Katalognr. SAMPA296-4
Anbieter:  Sampling Systems
Bailers
Bailers
Edelstahl 316, 4000 ml, 415 mm, 270 mm
Preis
SFr. 192.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These bailers are made from high quality 316 stainless steel.
  • Heavy duty construction with satin finish
  • Fully welded handles giving a hygienic crevice free finish
Bestellinformationen: Available in three formats.
Technische Daten
  • Ø:
    270 mm
  • Kapazität:
    4000 ml
  • Länge:
    415 mm
  • Material:
    Edelstahl 316
  • Seq:
    03