Gläser, ohne Deckel
PP, 325 ml, 69,0 mm, 66,0 mm, 113, 0 mm
RIXI4-1201-0325-65
Diese Schiebedeckelgläser sind aus weißem PP gefertigt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Accessories information:
Ordering information: Kappen müssen separat bestellt werden.
Delivery information:
Packaging:
Caution: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
- Ext.Ø:69,0 mm
- Typ:PP
- Kapazität:325 ml
- Höhe:113, 0 mm
- Seq:5
- Hals I-Ø:66,0 mm