Gläser, ohne Deckel
PP, 100 ml, 47,4 mm, 46,0 mm, 86,5 mm
Katalognr. RIXI4-1201-0100-45
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Schiebedeckelgläser sind aus weißem PP gefertigt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen: Kappen müssen separat bestellt werden.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:47,4 mm
- Typ:PP
- Kapazität:100 ml
- Höhe:86,5 mm
- Seq:3
- Hals I-Ø:46,0 mm