[EN]ETHYLENE OXIDE STOCK SOLUTION 1 * 10 mL
Katalognr. CMPL1036401
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]ETHYLENE OXIDE STOCK SOLUTION 1 * 10 mL
Katalognr. CMPL1036401
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals