AuftragsverfolgungKontakt
Standard hydrometers
Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M100, 1,100 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Catalog # ALLA3100MC11020MEU
Supplier:   Alla France
Standard hydrometers
Catalog # ALLA3100MC11020MEU
Supplier:  Alla France
Standard hydrometers
Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M100, 1,100 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Price
423.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature of 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Informations de livraison: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Specifications
  • Bezeichnung:
    Traceable calibration certificate
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    28
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,100 - 1,200 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.