Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schalen

Schalen

Rectangular, 1090 ml, - mm, 108×232×60 mm
Katalognr. ALCN151090
Anbieter:   Novelis
Schalen
Katalognr. ALCN151090
Anbieter:  Novelis
Schalen
Schalen

Rectangular, 1090 ml, - mm, 108×232×60 mm

Preis
SFr. 752.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

  • Ölfrei
  • Wiederverwertbar

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    1090 ml
  • Bezeichnung:
    Rectangular
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    108×232×60 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.