Quarzguttiegel für Arbeiten bis 1050°C (Höchstwerte bis 1600°C), Rund, Flache Bauform, Intransparent, Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Durchmesser 53mm, Höhe 13mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der Nutzung und des e 1 * 1 ST
Catalog # TSLA73028
Supplier: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Frequently Bought Together