AuftragsverfolgungKontakt
Accessories
Accessories
Telescopic feed tubing, FEP, 195 - 345 mm, for dispensers up 25 ml
Katalognr. SOCO1.525.355
Anbieter:   Socorex Isba
Accessories
Katalognr. SOCO1.525.355
Anbieter:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Telescopic feed tubing, FEP, 195 - 345 mm, for dispensers up 25 ml
Preis
SFr. 31.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Telescopic feed tubing, FEP, 195 - 345 mm, for dispensers up 25 ml
  • Seq:
    21