Accessories
Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 1 ml dispenser
Katalognr. SOCO1.525.123
Anbieter: Socorex Isba
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 1 ml dispenser
- Seq:17
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.