AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
Analoger Mini-Vortex-Mixer mit UK-Stecker
Catalog # 444-0997
VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
Catalog # 444-0997
Supplier:  
VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
Analoger Mini-Vortex-Mixer mit UK-Stecker
Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
Product Details & Documents
Diese ergonomischen Mini-Vortex-Mixer mit Funktionen für verschiedene Anwendungen sind äußerst kompakt und bieten optimalen Komfort und minimalen Stress.
  • Continuous or touch mode operation (except fixed speed unit which has touch mode only)
  • Can be used at 4 to 40 °C (maximum 85% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
  • Pulsing model has unique action which reduces heat generation and ensures efficient mixing and disruption
  • Digital and pulsing units have timer, 1 s to 160 h
Das analoge Gerät bietet ein Anfahren bei niedrigen Drehzahlen für sanftes Schütteln oder kräftiges Mischen im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Das Gerät mit fixer Drehzahl fängt an zu mischen, wenn auf die Noppenkappe gedrückt wird, und sorgt bei voller Geschwindigkeit für ein kräftiges Mischen.
Das digitale Modell eignet sich hervorragend für Anwendungen, die wiederholbare Resultate erfordern; die Mikroprozessorsteuerung hält die eingestellte Drehzahl konstant. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an oder kann auf eine benutzerdefinierte Zeitvorgabe programmiert werden und schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
Das pulsierende Modell bietet ein effizientes Pulsieren und gewährleistet einen vollständigen Zellaufschluss innerhalb weniger Minuten mittels Glasperlen.
 : Werden mit einem 1830 mm langen Netzkabel mit EU-Stecker und UK-Stecker oder CH-Adapter, Noppenkappe, 7,6 cm-Aufsatz und 7,6 cm-Aufsatzabdeckung aus Gummi geliefert. Das pulsierende Modell umfasst zudem einen 1,5- bis 2 ml-Mikroröhrchenhalter mit integrierter Noppenkappe.
 : Hinweis: Die maximale Drehzahl variiert je nach verwendetem Zubehör.
* Kann nur zusammen mit dem Einlagehalter 444-7048 verwendet werden.
** Kann nur zusammen mit dem Röhrchenhalter 444-0217 verwendet werden.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Analoger Mini-Vortex-Mixer mit UK-Stecker
  • Seq:
    004
  • Cat. No.:
    444-0997
  • Modell:
    Analog
  • Orbit:
    4,9 mm
  • Motorleistung Aufnahme:
    150 W
  • B×T×H:
    112×178×135 mm
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Drehzahlbereich:
    300 - 2500 min⁻¹
  • Gewicht:
    4,1 kg
  • Umweltfreundlichkeit:
    Abfallreduzierend
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0208
    Becherkopf und Kopfdeckel komplett, 76 mm Ø
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 72.10
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0211
    Schaumstoffeinlage, ohne Bohrung*
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 40.60
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7048
    Einlagehalter zur Aufnahme von Einlagen für Röhrchen, Mikrotiterplatten, Mikroröhrchen usw. und der Spannvorrichtung für Gefäße
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 259.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7050
    Gefäßhalter, z. B. für Erlenmeyerkolben*
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 22.80
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7051
    Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 9 - 13 mm Ø (z. B. 5 ml-Kulturröhrchen)*
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 52.40
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0214
    Schüttelaufsatz für Reaktionsgefäße (12x 1,5/2,0 ml) komplett mit Schüttelteller 444-0207
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 401.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0219
    Schaumstoff-Mikrotiterplattenhalter für 96-Well-Platte oder Deep-Well-Block (im Lieferumfang von 444-0210 enthalten)*
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 104.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7047
    Schüttelaufsatz-Kit für Röhrchen, mit Halterung (siehe oben)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 363.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7052
    Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 14 - 19 mm Ø (z. B. 15 ml-Zentrifugenröhrchen)*
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 52.90
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7053
    Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 20 - 25 mm Ø (z. B. 50 ml-Zentrifugenröhrchen)*
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 52.80
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7058
    Nur Becherkopf, 76 mm Ø
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 65.60
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7059
    Kopfdeckel nur für 444-7058, 76 mm Ø
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 66.50
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7060
    Kleiner Becherkopf
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 65.60
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0213
    Adapter für Ampullen und Röhrchen mit 10 - 17 mm Ø (siehe oben)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 264.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0212
    Adapter für Ampullen und Röhrchen mit 15 - 17 mm Ø (siehe oben)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 184.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0215
    Schüttelaufsatz für 24x 0,5 ml-Mikroröhrchen (für kontinuierlichen Betrieb)**
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 109.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0216
    Schüttelaufsatz für 18x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen (für kontinuierlichen Betrieb)**
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 109.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-7049
    Einlagen-Set zur Verwendung mit dem Einlagehalter (444-7048) bestehend aus:
    1× Schaumstoffeinlage ohne Löcher (444-0211), 1× Schaumstoffeinlage für 9- bis 13-mm-Röhrchen (444-7051), 1× Schaumstoffeinlage für 14- bis 19-mm-Röhrchen (444-7052), 1× Schaumstoffeinlage für 20- bis 29-mm-Röhrchen (444-7053)
    Log in for availability
    1 * 1 SET - SFr. 110.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0217
    Schüttelaufsatz für Einzelröhrchen (15 und 50 ml), freihändiges Mischen, für max. 15 cm lange Röhrchen oder Adapter (444-0215 oder 444-0216) für Mikroröhrchen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 249.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0218
    Schaumstoffeinlage für 48× 0,25- bis 2,0-ml-Mikrozentrifugenröhrchen (im Lieferumfang von 444-0209 enthalten)*
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 98.80