AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Mini-Vortex-Schüttler | Avantor
VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
Analoger Mini-Vortex-Mixer mit EU/UK-Stecker (und CH-Adapter)
Katalognr. 444-0996
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
Katalognr. 444-0996
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
Analoger Mini-Vortex-Mixer mit EU/UK-Stecker (und CH-Adapter)
Preis
SFr. 298.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese ergonomischen Mini-Vortex-Mixer mit Funktionen für verschiedene Anwendungen sind äußerst kompakt und bieten optimalen Komfort und minimalen Stress.
  • Continuous or touch mode operation (except fixed speed unit which has touch mode only)
  • Can be used at 4 to 40 °C (maximum 85% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
  • Pulsing model has unique action which reduces heat generation and ensures efficient mixing and disruption
  • Digital and pulsing units have timer, 1 s to 160 h
Das analoge Gerät bietet ein Anfahren bei niedrigen Drehzahlen für sanftes Schütteln oder kräftiges Mischen im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Das Gerät mit fixer Drehzahl fängt an zu mischen, wenn auf die Noppenkappe gedrückt wird, und sorgt bei voller Geschwindigkeit für ein kräftiges Mischen.
Das digitale Modell eignet sich hervorragend für Anwendungen, die wiederholbare Resultate erfordern; die Mikroprozessorsteuerung hält die eingestellte Drehzahl konstant. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an oder kann auf eine benutzerdefinierte Zeitvorgabe programmiert werden und schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
Das pulsierende Modell bietet ein effizientes Pulsieren und gewährleistet einen vollständigen Zellaufschluss innerhalb weniger Minuten mittels Glasperlen.
Informazioni per l'ordine: Werden mit einem 1830 mm langen Netzkabel mit EU-Stecker und UK-Stecker oder CH-Adapter, Noppenkappe, 7,6 cm-Aufsatz und 7,6 cm-Aufsatzabdeckung aus Gummi geliefert. Das pulsierende Modell umfasst zudem einen 1,5- bis 2 ml-Mikroröhrchenhalter mit integrierter Noppenkappe.
Attenzione: Hinweis: Die maximale Drehzahl variiert je nach verwendetem Zubehör.
* Kann nur zusammen mit dem Einlagehalter 444-7048 verwendet werden.
** Kann nur zusammen mit dem Röhrchenhalter 444-0217 verwendet werden.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Analoger Mini-Vortex-Mixer mit EU/UK-Stecker (und CH-Adapter)
  • Seq:
    003
  • Cat. No.:
    444-0996
  • Modell:
    Analog
  • Orbit:
    4,9 mm
  • Motorleistung Aufnahme:
    150 W
  • B×T×H:
    112×178×135 mm
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Drehzahlbereich:
    300 - 2500 min⁻¹
  • Gewicht:
    4,1 kg
  • Umweltfreundlichkeit:
    Abfallreduzierend
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0208
    Becherkopf und Kopfdeckel komplett, 76 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 72.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0211
    Schaumstoffeinlage, ohne Bohrung*
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 40.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7048
    Einlagehalter zur Aufnahme von Einlagen für Röhrchen, Mikrotiterplatten, Mikroröhrchen usw. und der Spannvorrichtung für Gefäße
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 259.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7050
    Gefäßhalter, z. B. für Erlenmeyerkolben*
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 22.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7051
    Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 9 - 13 mm Ø (z. B. 5 ml-Kulturröhrchen)*
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 52.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0214
    Schüttelaufsatz für Reaktionsgefäße (12x 1,5/2,0 ml) komplett mit Schüttelteller 444-0207
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 401.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0219
    Schaumstoff-Mikrotiterplattenhalter für 96-Well-Platte oder Deep-Well-Block (im Lieferumfang von 444-0210 enthalten)*
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 104.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7047
    Schüttelaufsatz-Kit für Röhrchen, mit Halterung (siehe oben)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 363.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7052
    Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 14 - 19 mm Ø (z. B. 15 ml-Zentrifugenröhrchen)*
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 52.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7053
    Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 20 - 25 mm Ø (z. B. 50 ml-Zentrifugenröhrchen)*
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 52.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7058
    Nur Becherkopf, 76 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 65.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7059
    Kopfdeckel nur für 444-7058, 76 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 66.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7060
    Kleiner Becherkopf
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 65.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0213
    Adapter für Ampullen und Röhrchen mit 10 - 17 mm Ø (siehe oben)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 264.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0212
    Adapter für Ampullen und Röhrchen mit 15 - 17 mm Ø (siehe oben)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 184.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0215
    Schüttelaufsatz für 24x 0,5 ml-Mikroröhrchen (für kontinuierlichen Betrieb)**
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 109.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0216
    Schüttelaufsatz für 18x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen (für kontinuierlichen Betrieb)**
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 109.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-7049
    Einlagen-Set zur Verwendung mit dem Einlagehalter (444-7048) bestehend aus:
    1× Schaumstoffeinlage ohne Löcher (444-0211), 1× Schaumstoffeinlage für 9- bis 13-mm-Röhrchen (444-7051), 1× Schaumstoffeinlage für 14- bis 19-mm-Röhrchen (444-7052), 1× Schaumstoffeinlage für 20- bis 29-mm-Röhrchen (444-7053)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - SFr. 110.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0217
    Schüttelaufsatz für Einzelröhrchen (15 und 50 ml), freihändiges Mischen, für max. 15 cm lange Röhrchen oder Adapter (444-0215 oder 444-0216) für Mikroröhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 249.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0218
    Schaumstoffeinlage für 48× 0,25- bis 2,0-ml-Mikrozentrifugenröhrchen (im Lieferumfang von 444-0209 enthalten)*
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 98.80