VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
Product Details & Documents
Diese ergonomischen Mini-Vortex-Mixer mit Funktionen für verschiedene Anwendungen sind äußerst kompakt und bieten optimalen Komfort und minimalen Stress.
- Continuous or touch mode operation (except fixed speed unit which has touch mode only)
- Can be used at 4 to 40 °C (maximum 85% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
- Pulsing model has unique action which reduces heat generation and ensures efficient mixing and disruption
- Digital and pulsing units have timer, 1 s to 160 h
Das analoge Gerät bietet ein Anfahren bei niedrigen Drehzahlen für sanftes Schütteln oder kräftiges Mischen im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Das Gerät mit fixer Drehzahl fängt an zu mischen, wenn auf die Noppenkappe gedrückt wird, und sorgt bei voller Geschwindigkeit für ein kräftiges Mischen.
Das digitale Modell eignet sich hervorragend für Anwendungen, die wiederholbare Resultate erfordern; die Mikroprozessorsteuerung hält die eingestellte Drehzahl konstant. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an oder kann auf eine benutzerdefinierte Zeitvorgabe programmiert werden und schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
Das pulsierende Modell bietet ein effizientes Pulsieren und gewährleistet einen vollständigen Zellaufschluss innerhalb weniger Minuten mittels Glasperlen.
Lieferinformationen: Werden mit einem 1830 mm langen Netzkabel mit EU-Stecker und UK-Stecker oder CH-Adapter, Noppenkappe, 7,6 cm-Aufsatz und 7,6 cm-Aufsatzabdeckung aus Gummi geliefert. Das pulsierende Modell umfasst zudem einen 1,5- bis 2 ml-Mikroröhrchenhalter mit integrierter Noppenkappe.
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Die maximale Drehzahl variiert je nach verwendetem Zubehör.
* Kann nur zusammen mit dem Einlagehalter 444-7048 verwendet werden.
** Kann nur zusammen mit dem Röhrchenhalter 444-0217 verwendet werden.
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:Mini-Vortex-Mixer mit fixer Drehzahl mit EU/UK-Stecker (und CH-Adapter)
- Seq:001
- Cat. No.:444-0994
- Modell:Fixe Drehzahl
- Orbit:4,9 mm
- Motorleistung Aufnahme:150 W
- B×T×H:112×178×135 mm
- Schüttelbewegung:Kreisend
- Drehzahlbereich:2500 min⁻¹
- Gewicht:4,1 kg
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0208Becherkopf und Kopfdeckel komplett, 76 mm ØEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 72.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-7048Einlagehalter zur Aufnahme von Einlagen für Röhrchen, Mikrotiterplatten, Mikroröhrchen usw. und der Spannvorrichtung für GefäßeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 259.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-7051Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 9 - 13 mm Ø (z. B. 5 ml-Kulturröhrchen)*Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 52.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0214Schüttelaufsatz für Reaktionsgefäße (12x 1,5/2,0 ml) komplett mit Schüttelteller 444-0207Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 401.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0219Schaumstoff-Mikrotiterplattenhalter für 96-Well-Platte oder Deep-Well-Block (im Lieferumfang von 444-0210 enthalten)*Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 104.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-7047Schüttelaufsatz-Kit für Röhrchen, mit Halterung (siehe oben)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 363.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-7052Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 14 - 19 mm Ø (z. B. 15 ml-Zentrifugenröhrchen)*Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 52.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-7053Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 20 - 25 mm Ø (z. B. 50 ml-Zentrifugenröhrchen)*Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 52.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0213Adapter für Ampullen und Röhrchen mit 10 - 17 mm Ø (siehe oben)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 264.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0212Adapter für Ampullen und Röhrchen mit 15 - 17 mm Ø (siehe oben)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 184.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0215Schüttelaufsatz für 24x 0,5 ml-Mikroröhrchen (für kontinuierlichen Betrieb)**Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 109.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0216Schüttelaufsatz für 18x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen (für kontinuierlichen Betrieb)**Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 109.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-7049Einlagen-Set zur Verwendung mit dem Einlagehalter (444-7048) bestehend aus:
1× Schaumstoffeinlage ohne Löcher (444-0211), 1× Schaumstoffeinlage für 9- bis 13-mm-Röhrchen (444-7051), 1× Schaumstoffeinlage für 14- bis 19-mm-Röhrchen (444-7052), 1× Schaumstoffeinlage für 20- bis 29-mm-Röhrchen (444-7053)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 SET - SFr. 110.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0217Schüttelaufsatz für Einzelröhrchen (15 und 50 ml), freihändiges Mischen, für max. 15 cm lange Röhrchen oder Adapter (444-0215 oder 444-0216) für MikroröhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 249.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0218Schaumstoffeinlage für 48× 0,25- bis 2,0-ml-Mikrozentrifugenröhrchen (im Lieferumfang von 444-0209 enthalten)*Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 98.80