AuftragsverfolgungKontakt
Abfallbeutel
Abfallbeutel
Blau, LDPE, 120 l, 700×1100 mm, 0,04 mm
Katalognr. SCAC18100080
Abfallbeutel
Katalognr. SCAC18100080
Abfallbeutel
Abfallbeutel
Blau, LDPE, 120 l, 700×1100 mm, 0,04 mm
Preis
SFr. 504.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ökologische Beutel aus HDPE oder LDPE.
  • Reißfest und recyclingfähig
  • Nicht autoklavierbar
Technische Daten
  • Kapazität:
    120 l
  • Farbe:
    Blau
  • L×B:
    700×1100 mm
  • Material:
    LDPE
  • Seq:
    04
  • Stärke:
    0,04 mm