AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Silikon | Avantor
Schläuche, Silikon
Size 13, with hose barb of 1,5 mm, 0,80 mm, 13
Katalognr. SPECACTU-P13-25N
Schläuche, Silikon
Katalognr. SPECACTU-P13-25N
Schläuche, Silikon
Size 13, with hose barb of 1,5 mm, 0,80 mm, 13
Preis
581.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 7,5 m
Product Details & Documents
Silicone, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Technische Daten
  • Schlauch Innen-Ø:
    0,80 mm
  • Bezeichnung:
    Size 13, with hose barb of 1,5 mm
  • Seq:
    05
  • Größe:
    13