AuftragsverfolgungKontakt
InfinityLab Stay safe caps | Avantor
InfinityLab Stay safe caps
A-Line Stay Safe cap (GL45), 4-port for waste can, includes 4 PFA fittings (1 each for 2,3 mm and Ø 1,6 mm tubing, 2 for Ø 3,2 mm tubing), connector for waste tube, must be used with a charcoal filter
Katalognr. HEWL5043-1220
InfinityLab Stay safe caps
Katalognr. HEWL5043-1220
InfinityLab Stay safe caps
InfinityLab Stay safe caps
A-Line Stay Safe cap (GL45), 4-port for waste can, includes 4 PFA fittings (1 each for 2,3 mm and Ø 1,6 mm tubing, 2 for Ø 3,2 mm tubing), connector for waste tube, must be used with a charcoal filter
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
InfinityLab Stay Safe caps stop evaporation of harmful solvent vapors from solvent bottles.
  • Prevents 99,9% of solvents from leaching into the air
  • Increase long-term mobile phase consistency
  • GL 45 thread compatible with Agilent solvent bottles
These safety caps have been designed for optimal sealing with an integrated exhaust valve providing pressurisation during solvent extraction and allowing proper solvent flow to HPLC system. The exhaust valve contains a PTFE membrane to prevent contamination of your solvents from dirt and dust particles. Try the new A-Line Stay Safe caps for an airtight seal, complete with an innovative time strip that tells you when you need to change the valve or filter.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    A-Line Stay Safe cap (GL45), 4-port for waste can, includes 4 PFA fittings (1 each for 2,3 mm and Ø 1,6 mm tubing, 2 for Ø 3,2 mm tubing), connector for waste tube, must be used with a charcoal filter
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1192
    Gewindeadapter PTFE GL 45(M) - GPI 38(F)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1196
    A-Line 6-L-Abfallbehälter (GL 45)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1207
    2-Port-Abfallsammler, PTFE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1216
    Fitting für 3,2 mm Schlauch, PFA
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1221
    A-Line 6-L-Abfallbehälter-Set Enthält A-Line Stay Safe Verschluss (GL 45), 4-Port für Abfall, PTFE Abfallsammler, 2-Port, muss mit einem Kohlefilter verwendet werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1789
    Lösungsmittelleitungen, in ultra reiner Schlauchqualität für Flaschenkopfverschlüsse, für LC/MS-Anwendungen empfohlen, 228 cm Länge, mit vormontiertem 1/4-28 PEEK-Fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1190
    A-Line Stay Belüftungsventil, PTFE, mit Zeitstreifen für A-Line Stay Safe Verschluss (GL 45)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1191
    Gewindeadapter PTFE GL 45(M) - GL 40(F)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1193
    A-Line Stay Safe Kohlefilter, 58 g, mit Zeitstreifen für A-Line Stay Safe Verschluss (GL 45), 4-Port für Abfall (HEWL5043-1220)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1214
    A-Line Stay Safe Verschluss für Ø 1,6-mm-Schlauch, PFA
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1215
    A-Line Stay Safe Verschluss für Ø 2,3-mm-Schlauch, PFA
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5043-1790
    Lösungsmittelleitungen für Flaschenkopfverschlüsse, 228 cm Länge, mit vormontiertem 1/4-28 PEEK-Fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST