Kryoboxen
without grid insert, Weiß, 136×136×50 mm
NEOL2-2700
: NEOLAB
These cryoboxes are made of cryo resistant and waterproof cardboard.
- Lid has on the foreside a noticeable labelling pad
For storage of cryovials.
- Außen B×T×H:136×136×50 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:without grid insert
Accessories
- BezeichnungFächerFür Röhrchen Ø
- BezeichnungFächerFür Röhrchen Ø
- BezeichnungFächerFür Röhrchen Ø