Präzisionsthermometer
−5...+100 °C, ±0,2 %, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
Katalognr. AMARL27358-FL/WC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
- Mit Ring an der Oberseite
- Dauerhaftes Pigment
- Fester Stiel
Verpackung: In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:6 - 7 mm
- Länge:420 mm
- Seq:17
- Genauigkeit:±0,2 %
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:−5...+100 °C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..