AuftragsverfolgungKontakt
Sump Pallets | Avantor
Sump Pallets
Sump pallet, PE, 35 l, weight 2,2 kg, 800×400×165 mm
Katalognr. CEMG10706
Anbieter:   CEMO
Sump Pallets
Katalognr. CEMG10706
Anbieter:  CEMO
Sump Pallets
Sump Pallets
Sump pallet, PE, 35 l, weight 2,2 kg, 800×400×165 mm
Preis
160.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be used with or without perforated plate.
  • Made of polyethylene
  • With general construction inspection approval (application for admission)
  • Stackable and provides space-saving storage/transport
  • Fully recyclable and maintenance friendly
  • Rugged, removable PE grating
  • Can be connected to form a surface protection system
Stable PE access ramp with an integrated fixing bolt for connection to the PE grating, slight inclination for easy loading of the floor elements.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Sump pallet, PE, 35 l, weight 2,2 kg
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    800×400×165 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG10723
    Cross connector, short, for ground protection system
    115×115×35 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 21.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG10722
    Connecting rail, short, for ground protection system
    1540×15×15 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 35.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG10714
    Access ramp, for ground protection system, load capacity 300 kg, weight 13 kg
    1260×800×200 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 370.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG10721
    Connecting rail, long, for ground protection system
    1140×15×15 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 28.60