Drum racks
Type 540, with GRP sump pallet (150 l), drum support for 6×60 l barrels and small containers, heights of storage levels from ground 690/1170/1650 mm, 82 kg, 1320×800×2000 mm
Katalognr. CEMG7734
Anbieter: CEMO
Direkt zu
Product Details & Documents
Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
- All drum racks are completely hotdip galvanised and have a corrosion free GRP sump pallet for long-term safe use
- With general construction inspection approval no. Z-40.12-227 granted by DIBt-Berlin
- Universally applicable for waste oil, lyes and acids
Technische Daten
- Gewicht:82 kg
- Bezeichnung:Type 540, with GRP sump pallet (150 l), drum support for 6×60 l barrels and small containers, heights of storage levels from ground 690/1170/1650 mm
- Seq:09
- B×T×H:1320×800×2000 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtVerfügbarkeitPreis
- CEMG5917Can holder, galvanised, for drum racks type 120/360/540, with surface 230×110 mm2 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 49.20 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtVerfügbarkeitPreis
- CEMG7669Rotating roller support for drum racks type 400/800 (for 200 l barrel (pair), heights of storage levels 660 mm from ground6 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 282.00 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtVerfügbarkeitPreis
- CEMG8254Drum supports for drum racks for type 360/540, 3 pieces for one storage level for optimum emptying of the 60 l drums1 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - 61.60 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtVerfügbarkeitPreis
- CEMG6817Steel grating for drum racks, as 3rd (for type 360) or 4th storage level (for type 540), 1300×620×30 mm, 210 mm storage height from ground18 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 153.00 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtVerfügbarkeitPreis
- CEMG7727Can holder, galvanised, for drum racks type 400/800, with bearing surface 185×110 mm2 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 56.20 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtVerfügbarkeitPreis
- CEMG7800Drum supports, 3 pieces per storage level, for drum racks type 360/5401 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 57.90 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewichtB×T×HVerfügbarkeitPreis
- CEMG7871Sump pallet, PE, 40 l, without grating5 kg1300×620×80 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 196.00 SFr.