AuftragsverfolgungKontakt
Drum racks | Avantor
Drum racks
Type 120, with GRP sump pallet (65 l) and grating support for small containers, heights of storage levels from ground 600/1120 mm, 21 kg, 450×820×1310 mm
Katalognr. CEMG7639
Anbieter:   CEMO
Drum racks
Katalognr. CEMG7639
Anbieter:  CEMO
Drum racks
Drum racks
Type 120, with GRP sump pallet (65 l) and grating support for small containers, heights of storage levels from ground 600/1120 mm, 21 kg, 450×820×1310 mm
Preis
SFr. 663.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
  • All drum racks are completely hotdip galvanised and have a corrosion free GRP sump pallet for long-term safe use
  • With general construction inspection approval no. Z-40.12-227 granted by DIBt-Berlin
  • Universally applicable for waste oil, lyes and acids
Technische Daten
  • Gewicht:
    21 kg
  • Bezeichnung:
    Type 120, with GRP sump pallet (65 l) and grating support for small containers, heights of storage levels from ground 600/1120 mm
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    450×820×1310 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG5917
    Can holder, galvanised, for drum racks type 120/360/540, with surface 230×110 mm
    2 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 49.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7669
    Rotating roller support for drum racks type 400/800 (for 200 l barrel (pair), heights of storage levels 660 mm from ground
    6 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 282.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG8254
    Drum supports for drum racks for type 360/540, 3 pieces for one storage level for optimum emptying of the 60 l drums
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 61.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG6817
    Steel grating for drum racks, as 3rd (for type 360) or 4th storage level (for type 540), 1300×620×30 mm, 210 mm storage height from ground
    18 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 153.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7727
    Can holder, galvanised, for drum racks type 400/800, with bearing surface 185×110 mm
    2 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 56.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7800
    Drum supports, 3 pieces per storage level, for drum racks type 360/540
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 57.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7871
    Sump pallet, PE, 40 l, without grating
    5 kg
    1300×620×80 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..