AuftragsverfolgungKontakt
IBC bunds, GRP
IBC bunds, GRP, with stainless steel support frame, for 1×1000 l container, weight 55 kg, 1000 l, 1620×1190×830 mm
Katalognr. CEMG10399
Anbieter:   CEMO
IBC bunds, GRP
Katalognr. CEMG10399
Anbieter:  CEMO
IBC bunds, GRP
IBC bunds, GRP
IBC bunds, GRP, with stainless steel support frame, for 1×1000 l container, weight 55 kg, 1000 l, 1620×1190×830 mm
Preis
SFr. 1’330.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Practical storage and filling stations for water-polluting and flammable liquids. The IBC bunds are made from glass fibre reinforced plastic, GRP for intermediate bulk containers.
  • Flash point about 55 °C
  • Corrosion resistant
  • With general construction inspection approval
  • Capacity approx. 1000 L
These bunds are universally applicable for oil, lyes and acids.
Technische Daten
  • Kapazität:
    1000 l
  • Bezeichnung:
    IBC bunds, GRP, with stainless steel support frame, for 1×1000 l container, weight 55 kg
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    1620×1190×830 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7589
    Collision protection for GRP IBC bunds, 6 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 155.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7591
    Base pallet for GRP IBC bunds, with ground clearance 90 mm, 25 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 379.00